Vai a
BDPH9BCDBBF2
Bide Pharmatech
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Sinonimo/i:
3-chloro-2-quinoxalinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6N3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.61
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H2,10,12)
Inchi Key
NOFJFBHOKPHILH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Chloroquinoxalin-2-amine
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)