Vai a
BDPH9BCDBCCD
Bide Pharmatech
4-(4-Chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Sinonimo/i:
4-(4-chlorobenzyl)piperidine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H17N1Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H16ClN.ClH/c13-12-3-1-10(2-4-12)9-11-5-7-14-8-6-11;/h1-4,11,14H,5-9H2;1H
Inchi Key
CRYGKHFRQLLVHQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)