Vai a
BDPH9BCDBD0A
Bide Pharmatech
4-(1-(o-Tolyl)vinyl)benzoic acid
Sinonimo/i:
4-(1-(o-tolyl)vinyl)benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.29
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C16H14O2/c1-11-5-3-4-6-15(11)12(2)13-7-9-14(10-8-13)16(17)18/h3-10H,2H2,1H3,(H,17,18)
Inchi Key
KMUWACOLXILRKG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(1-(o-Tolyl)vinyl)benzoic acid
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)