Vai a
BDPH9BCDC7DF
Bide Pharmatech
2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Sinonimo/i:
2-bromo-3-chloro-6-fluorophenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H3O1Cl1Br1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.44
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2,10H
Inchi Key
IIUGMPIVXXGABN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-3-chloro-6-fluorophenol
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)