Vai a
BDPH9BCDC80B
Bide Pharmatech
Ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Sinonimo/i:
ethyl 5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8O2N2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-8-7-4(2)11-5/h3H2,1-2H3
Inchi Key
VMVKZLLIEGQHEE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)