Vai a
BDPH9BCDC8CC
Bide Pharmatech
4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
Sinonimo/i:
4,4'-(methylenebis(oxy))dianiline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c14-10-1-5-12(6-2-10)16-9-17-13-7-3-11(15)4-8-13/h1-8H,9,14-15H2
Inchi Key
ZRZCNDIPIZYLSC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4,4'-(Methylenebis(oxy))dianiline
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)