Vai a
BDPH9BCDCAF7
Bide Pharmatech
Methyl 7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Sinonimo/i:
methyl 7-bromothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O2N1Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.12
MDL number:
Accedi per visualizzare i prezzi
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2S/c1-13-9(12)6-4-5-2-3-11-8(10)7(5)14-6/h2-4H,1H3
Inchi Key
PRMIUGHOOWSSTD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)