Vai a
BDPH9BCDCBB1
Bide Pharmatech
(4-Bromothiophen-2-yl)boronic acid
Sinonimo/i:
4-bromo-2-thienylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H4O2Br1S1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.86
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H4BBrO2S/c6-3-1-4(5(7)8)9-2-3/h1-2,7-8H
Inchi Key
JNBQQYFWHGVOBY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (4-Bromothiophen-2-yl)boronic acid
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)