Vai a
BDPH9BCDCBCA
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
Sinonimo/i:
1-(2-bromo-3-chlorophenyl)ethanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6O1Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.49
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H6BrClO/c1-5(11)6-3-2-4-7(10)8(6)9/h2-4H,1H3
Inchi Key
KCCOVPPONJFFDS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Bromo-3-chlorophenyl)ethanone
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)