Vai a
BDPH9BCDCCC9
Bide Pharmatech
4-(2-Hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
Sinonimo/i:
4-(2-hydroxypropan-2-yl)benzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7,12H,1-2H3
Inchi Key
RCUMJJBGXUQSOF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)