Passa al contenuto
BDPH9BCDCED1
Bide Pharmatech
1H-Imidazole-2-carboxamide
Sinonimo/i:
1H-imidazole-2-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H5O1N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.1
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3(8)4-6-1-2-7-4/h1-2H,(H2,5,8)(H,6,7)
Inchi Key
NMIZONYLXCOHEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Imidazole-2-carboxamide
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)