Merck
BDPH9BCDD03B
Bide Pharmatech
(2-Fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
(2-fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10O4F1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.97
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H10BFO4/c1-13-5-3-6(10)8(9(11)12)7(4-5)14-2/h3-4,11-12H,1-2H3
Inchi Key
VRYIYLGRLZLYPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)