Vai a
BDPH9BCDD45E
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
Sinonimo/i:
3-bromo-6-chlorobenzene-1,2-diamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H6N2Cl1Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.48
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
CMKDPCHKJRWRKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)