Vai a
BDPH9BCDDE9F
Bide Pharmatech
2-(2-Chlorophenyl)cyclopentan-1-amine
Sinonimo/i:
2-(2-chlorophenyl)cyclopentanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H14N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.69
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H14ClN/c12-10-6-2-1-4-8(10)9-5-3-7-11(9)13/h1-2,4,6,9,11H,3,5,7,13H2
Inchi Key
GNPPIVFFQGMMCI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)