Passa al contenuto
BDPH9BCDDEC5
Bide Pharmatech
2-(4-Bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Sinonimo/i:
2-(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H5N2Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.11
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H5BrN2S/c9-7-3-1-6(2-4-7)8-11-10-5-12-8/h1-5H
Inchi Key
ONJVHBYVYOIMLD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)