Vai a
BDPH9BCDE0EC
Bide Pharmatech
Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Sinonimo/i:
methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H9O3N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(12)6-2-3-8(10)7(4-6)5-11/h2-5H,10H2,1H3
Inchi Key
VNDSSJJSVMYZKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 4-amino-3-formylbenzoate
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)