Vai a
BDPH9BCDE413
Bide Pharmatech
2-(4-Bromothiophen-2-yl)-N-(4-((6-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acetamide
Sinonimo/i:
2-(4-bromothiophen-2-yl)-N-(4-((6-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-4-yl)amino)phenyl)acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C21H22O1N5Br1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
472.41
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C21H22BrN5OS/c1-14-10-19(26-21(23-14)27-8-2-3-9-27)24-16-4-6-17(7-5-16)25-20(28)12-18-11-15(22)13-29-18/h4-7,10-11,13H,2-3,8-9,12H2,1H3,(H,25,28)(H,23,24,26)
Inchi Key
ACDZBXZERLBYOW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)