Vai a
BDPH9BCDE43E
Bide Pharmatech
(2-Cyano-3-fluorophenyl)boronic acid
Sinonimo/i:
2-cyano-3-fluorophenylboronic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5O2N1F1B1
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.93
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5BFNO2/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-3,11-12H
Inchi Key
SJGAIKIHINNTDX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)