Vai a
BDPH9BCDE9EE
Bide Pharmatech
6-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Sinonimo/i:
6-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H7N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-7(9)2-3-8-10-4-5-11(6)8/h2-5H,1H3
Inchi Key
UGRZKLCCPTTZKM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)