Vai a
BDPH9BCDEB28
Bide Pharmatech
3-Methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
Sinonimo/i:
3-methoxy-4-(methylsulfonyl)aniline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H11O3N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-7-5-6(9)3-4-8(7)13(2,10)11/h3-5H,9H2,1-2H3
Inchi Key
LAYYXXQNPGIKED-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)