Passa al contenuto
BDPH9BCDF1D4
Bide Pharmatech
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
Sinonimo/i:
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H7O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.17
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
Inchi Key
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)