Vai a
BDPH9BCDF3E6
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Sinonimo/i:
3-tert-butyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H16O2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.29
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-14(2,3)12-9-11(13(17)18)16(15-12)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3,(H,17,18)
Inchi Key
JYAMNOJMPNSKGL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)