Vai a
BDPH9BCDF5C3
Bide Pharmatech
3,5,7-Trichlorothieno[3,2-b]pyridine
Sinonimo/i:
3,5,7-trichlorothieno[3,2-b]pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H2N1Cl3S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.52
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H2Cl3NS/c8-3-1-5(10)11-6-4(9)2-12-7(3)6/h1-2H
Inchi Key
NICFXLUOWKFSRW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)