Vai a
BDPH9BCDF91F
Bide Pharmatech
6-(Methylthio)pyridin-3-amine
Sinonimo/i:
6-(methylsulfanyl)-3-pyridinamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H8N2S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H8N2S/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,7H2,1H3
Inchi Key
BEMNZDZGBAGRAT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Brown Powder or Crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-(Methylthio)pyridin-3-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)