Vai a
BDPH9BCDFB99
Bide Pharmatech
7-Azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Sinonimo/i:
7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H16N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.67
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-8(3-1)4-6-9-7-5-8;/h9H,1-7H2;1H
Inchi Key
CXZWHXOMYFCTNL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder to crystal
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)