Merck
BDPH9BCDFE36
Bide Pharmatech
6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Sinonimo/i:
6-azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H9O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
139.15
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c9-5-3-7(4-5)1-2-8-6(7)10/h1-4H2,(H,8,10)
Inchi Key
UZZSKGIHKCJBDB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Azaspiro[3.4]octane-2,5-dione
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)