Passa al contenuto
BDPH9BCE0488
Bide Pharmatech
4-(2-Hydroxyethyl)benzene-1-sulfonamide
Sinonimo/i:
4-(2-hydroxyethyl)benzenesulfonamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H11O3N1S1
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.25
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2,(H2,9,11,12)
Inchi Key
RYKHXKKLCRPAJP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)