Vai a
BDPH9BCE0C02
Bide Pharmatech
3-Bromo-6-chloro-5-iodopyrazin-2-amine
Sinonimo/i:
3-bromo-6-chloro-5-iodopyrazin-2-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C4H2N3Cl1Br1I1
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.34
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H2BrClIN3/c5-1-4(8)10-2(6)3(7)9-1/h(H2,8,10)
Inchi Key
YXQYTWWGBBHZBS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)