Vai a
BDPH9BCE13A2
Bide Pharmatech
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Sinonimo/i:
2-chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H6O1N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.61
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H6ClNO/c10-9-7(5-12)6-3-1-2-4-8(6)11-9/h1-5,11H
Inchi Key
XYSSNBNFOBVMAU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)