Vai a
BDPH9BCE1898
Bide Pharmatech
3-(3-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Sinonimo/i:
3-(3-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H6N3Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-8-3-5-12(11-8)7-2-1-4-10-6-7/h1-6H
Inchi Key
AHFSEQPINGKCIQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)