Vai a
BDPH9C01E8FF
Bide Pharmatech
tert-Butyl ((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
Sinonimo/i:
tert-butyl (Z)-((1H-pyrazol-1-yl)((2,2,2-trifluoroacetyl)imino)methyl)carbamate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H13O3N4F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.24
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C11H13F3N4O3/c1-10(2,3)21-9(20)17-8(18-6-4-5-15-18)16-7(19)11(12,13)14/h4-6H,1-3H3,(H,16,17,19,20)
Inchi Key
JLMUJVVPAITXSJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)