Vai a
BDPH9C01EB8D
Bide Pharmatech
1-Phenylphosphinan-4-one 1-oxide
Sinonimo/i:
1-phenylphosphinan-4-one 1-oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H13O2P/c12-10-6-8-14(13,9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5H,6-9H2
Inchi Key
IVCQUOFBVFOENY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Phenylphosphinan-4-one 1-oxide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)