Vai a
BDPH9C01F641
Bide Pharmatech
3-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-ol
Sinonimo/i:
3-bromo-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H5O1N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.03
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O/c8-4-3-10-5-1-2-9-7(11)6(4)5/h1-3,10H,(H,9,11)
Inchi Key
YJVORRLOJMKVSB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)