Vai a
BDPH9C01F7C3
Bide Pharmatech
2-Cyclopropylbenzaldehyde
Sinonimo/i:
2-cyclopropylbenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H10O1
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H10O/c11-7-9-3-1-2-4-10(9)8-5-6-8/h1-4,7-8H,5-6H2
Inchi Key
ZVDXHSUCDWVQEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Cyclopropylbenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)