Merck
BDPH9C0201B2
Bide Pharmatech
(S)-4-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Sinonimo/i:
(S)-4-phenyl-2-(pyrazin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C13H11O1N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.25
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C13H11N3O/c1-2-4-10(5-3-1)12-9-17-13(16-12)11-8-14-6-7-15-11/h1-8,12H,9H2/t12-/m1/s1
Inchi Key
LSZGSJFTOXBLGG-GFCCVEGCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)