Vai a
BDPH9C021D6C
Bide Pharmatech
trans-4-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanamine dihydrochloride
Sinonimo/i:
(1r,4r)-4-((dimethylamino)methyl)cyclohexan-1-amine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H22N2Cl2
Peso molecolare:
229.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H20N2.2ClH/c1-11(2)7-8-3-5-9(10)6-4-8;;/h8-9H,3-7,10H2,1-2H3;2*1H/t8-,9-;;
Inchi Key
CGFHCEZSOGYGJR-JZDLBZJVSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)