Vai a
BDPH9C021D71
Bide Pharmatech
(1S,3R)-3-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
(1S,3R)-3-aminocyclohexane-1-carboxylic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H14O2N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.65
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10);1H/t5-,6+;/m0./s1
Inchi Key
BOUHXQPJYJANEO-RIHPBJNCSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white solid
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)