Vai a
BDPH9C021E55
Bide Pharmatech
N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide
Sinonimo/i:
(2E)-N-(2-fluorophenyl)-3-phenyl-2-propenamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C15H12O1N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.26
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C15H12FNO/c16-13-8-4-5-9-14(13)17-15(18)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11H,(H,17,18)/b11-10+
Inchi Key
GFAVMCPSQILRPK-ZHACJKMWSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Fluorophenyl)cinnamamide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)