Vai a
BDPH9C0239AD
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethoxy)naphthalene
Sinonimo/i:
2-(difluoromethoxy)naphthalene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H8O1F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.18
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C11H8F2O/c12-11(13)14-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Inchi Key
PHRDBYLNQKVKBB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to off-white solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Difluoromethoxy)naphthalene
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)