Vai a
BDPH9C024230
Bide Pharmatech
(2S,3S)-2-((S)-1-((2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-methylpentanoic acid
Sinonimo/i:
(2S,3S)-2-[({(2S)-1-[(2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoyl]-2-pyrrolidinyl}carbonyl)amino]-3-methylpentanoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C17H31O4N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
341.45
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
Inchi Key
JNTMAZFVYNDPLB-PEDHHIEDSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)