Vai a
BDPH9C02472F
Bide Pharmatech
(S)-4-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-3-amine
Sinonimo/i:
(3S)-4-fluoro-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H8O1N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C8H8FNO/c9-5-2-1-3-7-8(5)6(10)4-11-7/h1-3,6H,4,10H2/t6-/m1/s1
Inchi Key
AQQJRPFPRCBKNR-ZCFIWIBFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)