Merck
BL3H160BD2CE
BLD Pharmatech
(3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Sinonimo/i:
(3-methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O4N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.16
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-13-7-4-2-3-6(5-10)8(7)9(11)12/h2-4,10H,5H2,1H3
Inchi Key
YYIIAPQEOXNDLW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)