Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 35.00 |
5 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 38.00 |
25 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 58.00 |
100 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 154.00 |
500 g | Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner. | CHF 612.00 |
Informazioni su questo articolo
SKU del venditore: BD4732-1G
CHF 35.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C7H7BrClN/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,10H2,1H3
Inchi Key
IAWSZYHMEPZGKK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromo-3-chloro-2-methylaniline
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?