Vai a
BL3H160C1917
BLD Pharmatech
(2-Amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
Sinonimo/i:
(2-amino-6-bromopyridin-3-yl)methanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 118.00
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 193.00
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 540.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H7O1N2Br1
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.04
MDL number:
SKU del venditore: BD473346-100MG
CHF 118.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c7-5-2-1-4(3-10)6(8)9-5/h1-2,10H,3H2,(H2,8,9)
Inchi Key
QTTCZUHBAQUDIE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)