Vai a
BL3H1F1CC8CD
BLD Pharmatech
4-Aminobenzoic acid
Sinonimo/i:
4-aminobenzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 48.00
100 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 51.00
500 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 54.00
1 kg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 93.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H7O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.14
MDL number:
SKU del venditore: BD17215-25G
CHF 48.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
Inchi Key
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
186-189C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminobenzoic acid
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)