Vai a
BL3H1F1CD4EC
BLD Pharmatech
N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
Sinonimo/i:
N-(2-hydroxyphenyl)acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 48.00
25 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 52.00
100 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 57.00
500 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 83.00
1 kg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 155.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O2N1
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.16
MDL number:
SKU del venditore: BD69381-10G
CHF 48.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Purity
97%
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale reddish yellow - Brown
Melting Point
205-210C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)