Vai a
BL3H1F1CE00A
BLD Pharmatech
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Sinonimo/i:
4-(benzyloxy)-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 10.00
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 13.00
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 59.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.3
MDL number:
SKU del venditore: BD91043-100MG
CHF 10.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C16H16O4/c1-18-14-8-13(10-17)9-15(19-2)16(14)20-11-12-6-4-3-5-7-12/h3-10H,11H2,1-2H3
Inchi Key
AGQUHZIDRBKPNN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to brown powder or crystals
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)