Vai a
BL3H97F030AA
BLD Pharmatech
2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Sinonimo/i:
(2-methoxyethoxy)acetyl chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 50.00
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 80.00
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 214.00
25 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 686.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H9O3Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.58
MDL number:
SKU del venditore: BD01155596-250MG
CHF 50.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-2-3-9-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
Inchi Key
OZJZCCMIOZPPIT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(2-Methoxyethoxy)acetyl chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)