Vai a
BL3H97F033DE
BLD Pharmatech
1-(4-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Sinonimo/i:
1-(4-methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 40.00
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 61.00
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 142.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
MDL number:
SKU del venditore: BD215448-100MG
CHF 40.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-15-10-5-3-9(4-6-10)12(11(13)14)7-2-8-12/h3-6H,2,7-8H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
FKPWMQWXYOZELT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Still not finding the right product?
Avvertenze di sicurezza
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)