Vai a
BL3H98EDBD8A
BLD Pharmatech
(2S,3R)-3-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
(2S,3R)-3-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
€ 80.00
100 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
€ 92.00
250 mg
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
€ 145.00
1 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
€ 268.00
5 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
€ 1237.00
10 g
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
€ 1965.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H10O3N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.59
MDL number:
SKU del venditore: BD01313504-50MG
€ 80.00
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-2-6-4(3)5(8)9;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4+;/m1./s1
Inchi Key
HHFGQFQJUWOFCN-HJXLNUONSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Still not finding the right product?
hstatements
Parola di avvertenza
Warning
Pittogrammi
Exclamation mark
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)